Specifica
CAS | 1393-92-6 |
Numero MDL | 131528 |
Imballaggio | Glass Jar |
Colore | Blue |
Quantità | 25 g |
Forma fisica | Solid |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Litmus
Titolo del prodotto
Litmus, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical >