Learn More
3M™ Semimaschera senza manutenzione, filtri FFABEK1P3 R D, 4279+
Les demi-masques sans maintenance sont des protections des voies respiratoires, prêtes à l'emploi et faciles à utiliser. Une nouvelle soupape d'ensemble améliorée permet de réduire la résistance à l'expiration, et le joint facial texturé sans silicone est souple et non allergénique.
Marca: 3M™ 7100113103
32.36 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Protezione efficace e confortevole dai pericoli associati ai vapori organici e inorganici, gas acidi, ammoniaca e particolato pericoloso
- Un gruppo valvola recentemente migliorato aiuta a ridurre la resistenza all'espirazione per un miglior comfort di respirazione
- Design leggero e ben bilanciato con basso profilo
- Filtri e cartucce integrate significano che è pronta all'uso e non necessita di manutenzione
- Bordo di tenuta facciale morbido e aderente, realizzato con materiale testurizzato anallergico
Specifica
FFABEK1P3 R D | |
EN 405:2001+A1:2009 | |
Blue | |
Reusable | |
Thermoplastic Elastomer | |
One Size | |
TPE | |
FFABEK1P3 R D Filters | |
4279+ |
EN 405:2001, A1:2009 | |
Permanent | |
Half Mask | |
Bonded Carbon | |
Semimaschera | |
Sì | |
Polyphenylene Ether | |
Polyisoprene |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
3M™ Semimaschera senza manutenzione, filtri FFABEK1P3 R D, 4279+ > Maintenance Free Half Mask; Model: 4279+; Size: Universal