Learn More
Fisherbrand™ Decapsulatore manuale, in acciaio, non autoclavabile
Gli strumenti di apertura manuali consentono una facile rimozione dei sigilli in alluminio senza il rischio di rottura.
293.00€ - 1215.00€
Specifica
Funzionamento | Manual |
---|---|
Tipo | Manual Decapper |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Aluminum Cap |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11758276
|
Fisherbrand™
08 07 0001 |
8 mm |
N/A
|
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11768276
|
Fisherbrand™
11 07 0002 |
11 mm |
N/A
|
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11787597
|
Fisherbrand™
13 07 0003 |
13 mm |
N/A
|
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11500535
|
Fisherbrand™
20 07 0004 |
20 mm |
N/A
|
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11849440
|
Fisherbrand™
28 07 0092 |
28 mm |
N/A
|
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10621210
|
Fisherbrand™
32 07 0078 |
32 mm |
N/A
|
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Caratteristiche:
- Diversi formati di striscia: Striscia da otto pozzetti, striscia da 12 pozzetti, striscia da 16 pozzetti (due colonne da otto pozzetti)
- Diverse forme di pozzetto: pozzetti con fondo piatto, fondo a C (bordo a raggio), forma a U, StarWell (pozzetti dotati di alette per aumentare la superficie e migliorare le prestazioni)
- Diverse superfici per ottimizzare le prestazioni del saggio
- Moduli che rimangono nel telaio quando invertiti
- Telaio impilabile contrassegnato per l'orientamento del coperchio
- Pozzetti in polistirene in telaio in polietilene
- Est. Dim.: 128 × 86 mm
Scelta della superficie:
- Thermo Scientific™ PolySorp™, Immulon™ 1B e Universal Binding (UB) sono destinate all'adsorbimento di molecole idrofobiche.
- Thermo Scientific™ Medisorp™ e Immulon 2HB sono leggermente idrofile e si legano a varie biomolecole.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™, Immulon 4 HBX ed Enhanced Binding(EB) sono idrofile, ideali per i saggi a sandwich degli anticorpi.
- Thermo Scientific™ Multisorp™ sono altamente idrofile e indicate per i glicani e le proteine solubili in acqua.
Informazioni per l'ordinazione:
Moduli indipendenti. Cod. prod. 95029440 e 464394 certificati. Telai e moduli disponibili separatamente. Nastro sigillante e strip di tappi disponibili. Moduli con codifica a colori disponibili su richiesta. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'assistenza clienti o al rivenditore.
Garanzia: 90 giorni
Specifica
Manual | |
Manual Decapper | |
Aluminum Cap |