Learn More
Thermo Scientific™ Provette con tappo a vite Matrix™ da 500 μl
Le provette con coperchio svitabile da 500 μl Matrix™ di Thermo Scientific™ consentono di conservare in sicurezza i campioni a bassa temperatura, compreso azoto liquido in fase vapore.
Marca: Thermo Scientific™ 3743
250.56 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Le provette con coperchio svitabile da 500 μl Matrix™ di Thermo Scientific™ consentono di conservare in sicurezza i campioni a bassa temperatura, compreso azoto liquido in fase vapore. Le provette sono stampate in resina di qualità medica e sono dotate di codice a barre 2D permanente ad alto contrasto. Utilizzate insieme ai lettori di codici a barre 2D Thermo Scientific™ VisionMate™, alle apparecchiature manuali e automatizzate di chiusura e alle opzioni di etichettatura, le provette con coperchio svitabile 2D soddisfano una vasta gamma di esigenze di conservazione a lungo termine, sia manuali che automatizzate.
Protezione affidabile dei campioni- Provette realizzate in polipropilene vergine di classe VI e di qualità medica
- I tappi con coperchio svitabile sono dotati di una morbida guarnizione in silicone che aderisce alle superfici di contatto per garantire la conservazione del campione
- I rack sono in robusto ABS (acrilonitrile butadiene stirene) per proteggere le provette in caso di caduta
- Le provette con coperchio svitabile sono compatibili con la conservazione fino a temperature di -196 ºC
- Il codice a barre 2D permanente e univoco è inciso con il laser sul fondo delle singole provette
- Il codice a barre 2D consente di effettuare la scansione e decodificare tutte le provette in una sola volta senza rimuoverle dal rack, associando i dati con le singole provette
- Compatibile con la gamma di lettori VisionMate
- I rack con chiusura in formato ANSI consentono di sfruttare al meglio lo spazio di conservazione e sono compatibili con le pipette manuali multicanale o con le apparecchiature automatizzate per la manipolazione dei liquidi
- Disponibilità di numerose opzioni di apertura/chiusura per la manipolazione di una sola provetta oppure di 8 o di 96 provette contemporaneamente
- Ciascun codice a barre 2D viene sottoposto a scansione per garantirne la leggibilità
- Ciascun codice a barre 2D viene confrontato con il database di tutti i precedenti codici a barre 2D Thermo Scientific per garantire l'assenza di duplicati
- Ogni provetta è testata per eventuali perdite al fine di garantire l'integrità della provetta e la sicurezza del campione
- Tutte le provette sono esenti da DNA, RNasi, DNasi, endotossine e citotossine
Specifica
Screw Top Tube | |
Sì, con tappo allentato | |
Conical | |
Scatola | |
Non esclusivo, sistema Data-matrix 12x12 con correzione degli errori integrata ECC200 | |
Prodotto sterile | |
Yes | |
16907 fl oz. | |
Tappi non colorati |
Incolore | |
500 µl | |
Polipropilene vergine di classe VI, qualità medica | |
Fondo a V | |
Matrix™ | |
480 Tubes | |
Polipropilene vergine di classe VI, qualità medica con O-ring in silicone classe VI, qualità medica | |
Yes | |
Sterile and PCR Ready |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1423824 | Certificato di Lavorazione | 08/04/2025 | 3743 |
1423786 | Certificato di Lavorazione | 08/04/2025 | 3743 |
1422742 | Certificato di Lavorazione | 08/04/2025 | 3743 |
1416336 | Certificato di conformità | 11/03/2025 | 3743 |
1414308 | Certificato di conformità | 11/03/2025 | 3743 |
Offerte speciali
-
Thermo Scientific Matrix
Exclusive Discounts on Storage Solutions: Storage Tubes, Equipment and Accessories
Upgrade your lab with top-quality storage consumables and equipment at unbeatable prices.Codice sconto: 25075Scade: 2025-06-30
Days
73Hours
21Minutes
14Seconds
57
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.