Learn More
Thermo Scientific™ Provette con tappo a vite Matrix™ da 500 μl
Le provette con coperchio svitabile da 500 μl Matrix™ di Thermo Scientific™ consentono di conservare in sicurezza i campioni a bassa temperatura, compreso azoto liquido in fase vapore.
Marca: Thermo Scientific™ 3744RED
372.24 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Le provette con coperchio svitabile da 500 μl Matrix™ di Thermo Scientific™ consentono di conservare in sicurezza i campioni a bassa temperatura, compreso azoto liquido in fase vapore. Le provette sono stampate in resina di qualità medica e sono dotate di codice a barre 2D permanente ad alto contrasto. Utilizzate insieme ai lettori di codici a barre 2D Thermo Scientific™ VisionMate™, alle apparecchiature manuali e automatizzate di chiusura e alle opzioni di etichettatura, le provette con coperchio svitabile 2D soddisfano una vasta gamma di esigenze di conservazione a lungo termine, sia manuali che automatizzate.
Dependable Sample Protection
- Tubes are constructed of virgin class VI medical grade polypropylene
- ScrewTop caps feature a soft silicone gasket that conforms to mating surfaces to ensure sample preservation
- Racks are constructed of sturdy acrylonitrile butadiene styrene (ABS) to protect tubes in case of accidental dropping
- ScrewTop Tubes are compatible with storage down to -196°C
Secure Tracking
- Permanent, unique 2D barcode is laser-etched on the bottom of each tube
- 2D barcode allows you to scan and decode tubes at once without removing them from the rack, and allows data to be associated with each tube
- Compatible with our range of VisionMate readers
Superior Storage Format
- ANSI-format latch racks maximize storage space and are compatible with multichannel manual pipettes or automated liquid handling equipment
- Several capping / decapping options available to manipulate a single tube, 8 tubes, or 96 tubes at a time
Stringent Quality Control
- Every 2D barcode is scanned for readability
- Every 2D barcode is checked against the database of all previous Thermo Scientific 2D barcodes to ensure there are zero duplicates
- Each tube is leak tested to ensure tube integrity and sample security
- All tubes are supplied free from DNA, RNase, DNase, endotoxins and cytotoxins
Specifica
Screw Top Tube | |
Not Autoclavable | |
Conical | |
5 Latch Racks of 96 Tubes | |
Non-proprietary, 12x12 Data-matrix with ECC200 Built-in Error Correction | |
Sterile | |
Yes | |
16907 fl oz. | |
Sterile and PCR Ready |
Red | |
500 μL | |
Polypropylene (Medical Grade) | |
V-bottom | |
Matrix™ | |
480 Tubes | |
Virgin Class VI Medical Grade Polypropylene with Virgin Class VI Medical Grade Silicone O-ring | |
Yes |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1425365 | Certificato di Lavorazione | 15/04/2025 | 3744RED |
1418119 | Certificato di Lavorazione | 21/03/2025 | 3744RED |
1420498 | Certificato di Lavorazione | 21/03/2025 | 3744RED |
1414469 | Certificato di conformità | 15/03/2025 | 3744RED |
1395514 | Certificato di qualità | 13/02/2025 | 3744RED |
Offerte speciali
-
Thermo Scientific Matrix
Exclusive Discounts on Storage Solutions: Storage Tubes, Equipment and Accessories
Upgrade your lab with top-quality storage consumables and equipment at unbeatable prices.Codice sconto: 25075Scade: 2025-06-30
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.