Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ 1.0mL ScrewTop Tubes
GREENER_CHOICE
Store samples securely at low temperatures, including vapor phase liquid nitrogen, with these 1.0mL screw-top tubes that include color-coded caps to simplify storage.
Marca:  Thermo Scientific™ 3741AMB
372.24 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12326263
  • 601.00€ / pezzi 480
Spedizione stimata: 01-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Amber
Red
Polypropylene
5
V-bottom
Sterile
0.0338 fl oz.
Sterile and PCR Ready
Screw Top Tube
1.0 mL
5
5 Latch Racks of 96 Tubes
Matrix™
Virgin Class VI Medical Grade Polypropylene with molded-in thermoplastic elastomer gasket
Yes
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Matrix™ 1.0mL ScrewTop Tubes >