Learn More
Pipette di classe AS in vetro con due marcature MBL™
In vetro soda-calcico con robusti getti lavorati e colorazione ambrata permanente. Le pipette classe AS in vetro con due marcature MBL™ sono conformi a ISO 648 e DIN 12691 e sono dotate di codice di lotto stampato per il certificato di lotto scaricabile Con bulbo di sicurezza sulla parte superiore del tubo della pipetta.
Marca:  MBL PRA626AS
Codice prodotto. 12580076
  • 28.34€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Complies with ISO 648 and DIN 12691
  • Calibrated for delivery
  • Printed with batch code for downloadable batch certificate
  • Class AS with +5s waiting time
  • Features a safety bulb at the top of the pipet's tube
  • Manufactured from soda lime glass with robust tooled jets and permanent amber stain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Per erogazione
Classe AS
2 conf.
10 mL
ISO 648, DIN 12691
Soda Lime Glass
Amber
±0.02 ml
Pipetta
Titolo del prodotto
Pipette di classe AS in vetro con due marcature MBL™ > Capacità: 10mL