Learn More
Menidazole, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Descrizione
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
- High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
- Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
- Free expert technical support
Specifica
Specifica
CAS | 696-23-1 |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 10 mg |
Densità | 1.43 g/cm3 |
Punto d'infiammabilità | 195.4°C |
Da utilizzare con (applicazione) | Antibiotics |
Forma fisica | Solid |
Grado | Analytical Standard |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Menidazole, Honeywell Fluka™ >