Learn More
Methyl linolenate, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10079001
Methyl linolenate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10079001
5 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10079001
Marca: Thermo Scientific Acros 368100050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 301-00-8
Formula molecolare C19H32O2
Molecular Weight (g/mol) 292.46
Numero MDL MFCD00135851
InChI Key DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
Sinonimo methyl linolenate, linolenic acid methyl ester, methyl alpha-linolenate, linolenic acid, methyl ester, unii-0s1ns923k6, alpha-linolenic acid methyl ester, methyl all-cis-9,12,15-octadecatrienoate, methyl 9z,12z,15z-octadeca-9,12,15-trienoate, 9,12,15-octadecatrienoic acid, methyl ester, z,z,z, methyl cis,cis,cis-octadec-9,12,15-trienoateVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 5319706
IUPAC Name methyl (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl linolenate
Nota nome 99%
Colore Colorless
Densità 0.8950g/mL
Punti di ebollizione 182.0°C (3.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7CO2CH3
Indice di rifrazione 1.4700 to 1.4720
Quantità 5 g
Beilstein 02, IV, 1782
Gravità specifica 0.895
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 292.46
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0465043 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/08/2024 Catalog Number368100010,368100050
Numero di lottoA0462520 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/05/2024 Catalog Number368100010,368100050
Numero di lottoA0455287 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number368100010,368100050
Numero di lottoA0370864 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/01/2023 Catalog Number368100010,368100050
Numero di lottoA0400119 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number368100010,368100050
Identificativo prodotto
  • Methyl linolenate
Titolo del prodotto
Methyl linolenate, 99%, Thermo Scientific Chemicals >