Aggiungi al carrello
- Home
- Products
- Biochemical Reagents
- Staining Reagents
- Stains and Dyes
- Methyl Red Indicator, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Aggiungi il prodotto a preferiti per ritrovarlo rapidamente!
Salvato!
Vedere Le Mie Liste
È stato raggiunto il limite di 350 prodotti preferiti.
Gestione Preferiti
Methyl Red Indicator, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15633830 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti25 g, Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15633830
Marca: Honeywell-Fluka 3265425G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Identificatori chimici
CAS | 493-52-7 |
Formula molecolare | C15H15N3O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 269.304 |
Numero MDL | MFCD00002425 |
InChI Key | CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | Acid Red 2 |
PubChem CID | 10303 |
IUPAC Name | 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoic acid |
SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O |
Specifica
Materiale o nome chimico | Methyl Red |
Punto di fusione | 179°C to 182°C |
Nota nome | Reag. Ph. Eur. |
Formula lineare | (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 750102 |
Informazioni di solubilità | Slightly soluble in water |
Peso formulazione | 269.3g/mol |
Imballaggio | Glass Bottle |
Adeguatezza | Complies for sensitivity |
Intervallo di transizione visivo | 4.4 to 6.0 |
Densità | 0.989g/cm3 |
Colore | Violet |
Quantità | 25 g |
Forma fisica | Powder |
Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Suggerimenti di prodotto
Altri prodotti che potrebbero interessarti
-
Codice prodotto. 11381129
-
-
-
-
-
Codice prodotto. 10372450
-
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
Viewing 1-5 of 6
-
Catalog No. 11832124
178,00 € / pezzi 2 -
Catalog No. 10678484
205,00 € / 500mL -
Catalog No. 13464189
105,00 € / pezzi 5 -
Catalog No. 10647894
280,00 € / 250mL -
Catalog No. 10274200
57,70 € / 500mL -
Catalog No. 10407650
81,85 € / 100g
Titolo del prodotto
Methyl Red Indicator, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™ >