Learn More
Methyl Red, Pure, Solution 0.01%, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Specifica
Specifica
Numero MDL | 2425 |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 500 mL |
Forma fisica | Liquid |
Documenti
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Dimensione file: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Dimensione file: 2.5 MB
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methyl red, pure, solution 0.01%
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H371-Può provocare danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Methyl Red, Pure, Solution 0.01%, Indicator Grade, Fisher Chemical™ >