Learn More
IBA Lifesciences MHC I-Strep HLA-A*2402; CMV pp65 (QYDPVAALF)
MHC class I molecule fused to a Twin-Strep-tag™ and refolded with a peptide
Marca: IBA Lifesciences 6-7028-001
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
40 μL | |
Fluorescent reagent for staining, magnetic T cell labeling and isolation |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Manual PR22 MHC I Streptamer 6-7028-001
Dimensione file: 1.2 MB
Short Protocol PR38 MHC-I Staining 6-7028-001
Dimensione file: 1.1 MB
Titolo del prodotto
IBA Lifesciences MHC I-Strep HLA-A*2402; CMV pp65 (QYDPVAALF) > Capacity: 40μL