Learn More
METTLER TOLEDO™ Micro pH Electrodes
pH electrodes designed for small sample volumes or for measuring in small containers.
Marca:  METTLER TOLEDO™ 30244732
405.90 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15529541
  • 481.52€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
pH Electrode InLab Ultra-Micro-ISM
Ceramic
1 to 11
Measuring small sample volumes in very small vessels such as vials, micro plates and cuvettes
ARGENTHAL™ with Ag+-trap
InLab™ Ultra-Micro-ISM
InLab storage solution
15 μL
40 mm
Multi-Pin
Vetro
Combination Electrode; Integrated Temperature Probe; Intelligent Sensor Management (ISM) Technology
Requires Cable, Multi-Pin to BNC/RCA (30281896)
LoT Glass
<
0°C to 80°C
40 mm
3 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
METTLER TOLEDO™ Micro pH Electrodes > InLab Ultra-Micro-ISM; pH range: 1 to 11; 0 to 80C