Learn More
Thermo Scientific™ MicroClick 30 x 2 Fixed Angle Microtube Rotor
Il rotore per microprovette ad angolo fisso Thermo Scientific™ MicroClick 30 x 2 consente applicazioni per microvolumi quali la preparazione di acidi nucleici fino a 14.000 gir/min/21.693 x g.
Marca:  Thermo Scientific™ 75005719
1201.04 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15165253
  • 1537.65€ / Pezzo
Edge
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
Il rotore per microprovette ad angolo fisso Thermo Scientific™ MicroClick 30 x 2 consente di effettuare applicazioni con microvolumi quali preparazione di acidi nucleici fino a 14.000 gir/min/21.694 x g.
Questo rotore, progettato con un collo esteso per ospitare 30 colonne filtranti di acido nucleico, consente di ottimizzare la capacità per microprovette da 2 ml.
Grazie al sistema di sostituzione del rotore Auto-Lock è possibile passare da un rotore oscillante a un rotore per microprovette in soli 3 secondi:
  • Installazione e rimozione del rotore senza problemi:
  • Nessuna necessità di strumenti
  • Nessuna procedura complessa per la sostituzione del rotore
  • Facile accesso alla camera per praticità di pulizia
In combinazione con la sicurezza dei coperchi di biocontenimento Thermo Scientific™ ClickSeal™, certificati da Public Health England, Porton Down, UK.
Informazioni per l'ordine:
coperchio di biocontenimento (75005730), O-ring (75005726) e adattatori di ricambio sono in vendita separatamente. Per informazioni rivolgersi al proprio rappresentante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Rotore per microprovette ad angolo fisso MicroClick 30 x 2
30 x 2 ml
14.000 gir/min
543
11 mm
45°
Rotore ad angolo fisso
21.693 x g
99 mm
45 mm
™™™™
Yes
SDS
Documenti Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ MicroClick 30 x 2 Fixed Angle Microtube Rotor > Rotore MicroClick 30 x 2 per l'uso con centrifughe Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF e X1, Sorvall ST 40, ST 16 e ST 8, Heraeus Multifuge X3/X3F e X1, Heraeus Megafuge 40, Megafuge 16 e Megafuge 8 e SL 40F, SL 40, SL 16 e SL 8