Learn More
Fisherbrand™ Elettrodo pH pH / ATC
Gli elettrodi per pH Fisherbrand™ accumet™ serie AE supportano il misuratore di pH accumet AE150 per le misurazioni del pH di routine a un prezzo conveniente.
Marca:  Fisherbrand™ 13-620-AE6
135.36 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15503643
  • 182.34€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
L'elettrodo pH combinato a giunzione singola accumet serie AE è destinato all'uso di base con campioni che non contengono TRIS, solfuri, alogenuri, metalli pesanti o proteine.
Caratteristiche del prodotto:
  • Elettrodo pH combinato a singola giunzione con sensore di temperatura integrato (3 in 1)
  • Riferimento riempito di gel a bassa manutenzione
  • Corpo in plastica resistente
  • Lunghezza corpo 90 mm
  • Connessione BNC
  • Cavo da 1 metro
Servizi
6 months
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
BNC
Da 0° a 80 °C
90 mm
1 - 13 pH
Misuratore di pH 13-636-AE150 accumet AE150
Elettrodo pH/ATC con gel a giunzione singola
Plastic
Videos
  • Fisherbrand - accumet AE150 benchtop pH meter
    Designed for routine pH measurements in the lab with convenience in mind – simple functionality, stored data sets in a non-volatile memory and attachable electrode stand.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand accumet AE150 benchtop pH meter
    Titolo del prodotto
    Fisherbrand™ Elettrodo pH pH / ATC > Single junction gel pH/ATC electrode