Learn More
Fisherbrand™ Mini UV Sterilization Cabinet with Timer
Limits PCR reaction contamination. Fisherbrand™ Mini UV Sterilization Cabinet with Timer provides a convenient area for setting up PCR reactions in a nucleic acid-free environment.
Marca:  Fisherbrand™ F-UVCABMTY4
1657.87 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15582496
  • 2280.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • UV lights on the cabinets denature nucleic acids in 5 to 30 minutes making them unsuitable for amplification.
  • Incorporates safety features to prevent user exposure to UV light.
  • The UV lights are timer controlled
  • Safety switches on the cabinets doors turn off the UV lights when opened.
  • Shields beta radioactive emissions
  • Specifica
    Specifica
    4 UV Lights, 1 White
    510 mm
    5 x 15 W
    560 mm
    350 mm
    Tray
    12 kg
    Titolo del prodotto
    Fisherbrand™ Mini UV Sterilization Cabinet with Timer >