Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Closure Codice prodotto.: 11385464
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Closure
Codice prodotto. 11385464
10 l
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 l
Codice prodotto. 11385464
Marca: Thermo Scientific™ 22400025
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Closure Material: Polypropylene; Color: White
Pour easily and accurately with the angled integral spout of Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Jerry Cans, featuring rugged design with wide stance and low center of gravity for greater stability. A molded-in handle and recessed bottom provide a sturdy grip when lifting and pouring while the space-saving rectangular shape optimizes limited storage space.
Key Features:
  • Integral spout long enough for accurate pouring
  • Attached, white polypropylene 53B closure won't get lost
  • Molded in graduations in 1 gal. and 5 L increments for ease in dispensing
  • Graduated, leakproof†
Includes:
  • White polypropylene screw closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 2.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 10 l
Colore chiusura Bianco
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 53 B
Tipo di chiusura A vite
Colore White
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.5 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 38 mm
Dimensioni (L x P x A) 9.6 x 7.8 x 14.8 in. (246 x 199 x 376 mm)
Da utilizzare con (applicazione) Storage, Transportation ​
Materiale HDPE
N. per custodia 6/Cs.
N. per confezione 1 Ea.
Product Type Jerry Can
Sterilità Non-Sterile
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1422857 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data20/02/2025 Catalog Number2240-0025
Numero di lotto1311915 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data10/12/2024 Catalog Number2240-0025
Numero di lotto1301139 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data10/12/2024 Catalog Number2240-0025
Numero di lotto1417805 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data14/11/2024 Catalog Number2240-0025
Numero di lotto1411161 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data26/07/2024 Catalog Number2240-0025
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Closure >