Learn More
Thermo Scientific™ Codificatori a colori per chiusure di fiale criogeniche
Con i codificatori a colori per i tappi delle fiale criogeniche Thermo Scientific™ si semplifica l'identificazione dei campioni.
Marca: Thermo Scientific™ 5045-0000
12.87 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24325" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Con i codificatori a colori per i tappi delle fiale criogeniche Thermo Scientific™ si semplifica l'identificazione dei campioni.
- I codificatori a colori in policarbonato si inseriscono a scatto nei tappi delle provette criogeniche Nunc per una facile identificazione dei campioni
- I portaprovette da banco in ossido di polipropilene possono essere sterilizzati in autoclave e includono funzionalità antirotazione che consentono l'apertura e la chiusura con una sola mano
- Le mini scatole per CryoTube in polistirene ad alto impatto resistente sono ideali per la conservazione e il trasporto dei campioni di piccole quantità di campioni in provette da 1 e 1.8 ml, con coperchi a pressione che rimangono in posizione
Specifica
Codifica a colori | |
Polycarbonate | |
100/Pk., 500/Cs. |
Bianco | |
Nalgene | |
Codificatori per provette criogeniche |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1422980 | Certificato di conformità | 21/02/2025 | 5045-0000 |
1283625 | Certificato di conformità | 10/12/2024 | 5045-0000 |
1417360 | Certificato di conformità | 15/11/2024 | 5045-0000 |
1414550 | Certificato di conformità | 24/09/2024 | 5045-0000 |
1407904 | Certificato di conformità | 05/06/2024 | 5045-0000 |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.