Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Treated Flasks with Solid Caps
BIOPHARMA
Massima adesione per un'ampia gamma di tipi di cellule.
Marca:  Thermo Scientific™ 153732
95.29 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10068780
  • 145.00€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Le fiasche con trattamento per colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™ con tappi pieni garantiscono la massima adesione di una vasta gamma di tipi di cellule. La superficie delle fiasche è sottoposta al trattamento Nunclon™ Delta per garantire un'omogenea crescita cellulare. I tappi di sfiato/chiusura con i contrassegni a Y consentono una facile verifica visiva della posizione di sfiato e consentono un sufficiente scambio di gas.
Features:
  • Nunclon Delta Certification including testing on four different cell types is provided in each case.
  • Short, wide necks allow for easy access.
  • Sterilized by gamma irradiation and certified to be non-pyrogenic.
Ordering Information:
Extra caps included in every carton.
Includes:
Caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Nunc Flask 80cm², Solid Cap, Straight Neck, 50/Cs
Straight
5
Solid
Nunclon Delta
Polystyrene
50
Sterile
80 cm²
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Treated Flasks with Solid Caps > Nunc Flask 80cm2, Vent/Close Cap, Straight Neck, 50/Cs
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.