Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Coded Cryobank Vial Systems
GREENER_CHOICE
Take cryostorage to the next level with this vial system featuring 2D barcode tubes in standard microplate format racks for benchtop use or automated applications.
Marca:  Thermo Scientific™ 374086
943.20 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10741224
  • 1310.00€ / pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Trasparente
Polypropylene (Cap)
Sistemi di fiale Cryobank con codice
Cryobank
Con rack, 96/960
960
0.5 ml
Sterile
Codice 2D
Clear (Closure)
96
Nunc™
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto60897841 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data12/02/2025 Catalog Number374086
Numero di lotto60889982 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data12/02/2025 Catalog Number374086
Numero di lotto60194735 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/12/2024 Catalog Number374086
Numero di lotto60462425 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/12/2024 Catalog Number374086
Numero di lotto60363781 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/12/2024 Catalog Number374086
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ Coded Cryobank Vial Systems > Nunc Cryobank 0.5mL, 2D barcoded, w/Clear cap, 10 racks of 96/case, Sterile