Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Coded Cryobank Vial Systems
GREENER_CHOICE
Take cryostorage to the next level with this vial system featuring 2D barcode tubes in standard microplate format racks for benchtop use or automated applications.
Marca:  Thermo Scientific™ 374261
1031.36 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11796964
  • 1165.00€ / pezzi 528
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Clear
Polypropylene (Cap)
Cryogenic
Cryobank
Bulk, 11 bags of 48 tubes/case
528
5 mL
Sterile
2D Barcode
Clear (Closure)
48
Nunc™
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1307912 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/12/2024 Catalog Number374261
Numero di lotto1396649 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data30/12/2023 Catalog Number374261
Numero di lotto1386408 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data26/05/2023 Catalog Number374261
Numero di lotto1328596 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/03/2022 Catalog Number374261
Numero di lotto1287553 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data13/06/2020 Catalog Number374261
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunc™ Coded Cryobank Vial Systems > Nunc Cryobank 5.0mL, 2D barcoded, not racked, 11 bags of 48 tubes/case, Sterile