Learn More
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ 96-Well, Nunclon Sphera-Treated, U-Shaped-Bottom Microplate Codice prodotto.: 15396123
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ 96-Well, Nunclon Sphera-Treated, U-Shaped-Bottom Microplate
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15396123
96, 5 Microplates, 50 Microplates
Click to view available options
No. of Wells:
96
N. per confezione:
1 Microplate
5 Microplates
N. per custodia:
50 Microplates
8 Microplates
Codice prodotto. 15396123
Marca: Thermo Scientific™ 174929
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Color: Clear; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
Più valore al proprio lavoro. ™™™ Offered in single or multi-dish formats.
Significant qualities of the Nunclon Sphera culture surface:
Optimizing spheroid formation
  • Allows cells to grow in suspension with virtually no cell attachment
  • Supports many different cell types and their ability to generate spheroids
  • Enables consistent, repeatable cell growth
Growing 3D cancer cultures
  • Minimizes variability and supports the consistent formation of cancer spheroids that simulate the 3D structures of tumor growth, providing a better model system for studying tumor cell progression and efficacy of anticancer agents in vitro
Promoting formation of embryoid bodies (EB)
  • Demonstrates superior quality for embryoid body formation of pluripotent stem cells with minimal spontaneous differentiation
  • Resultant cells able to differentiate into all three germ layers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Nunclon Sphera 96U-well plate, bulk pack, case of 50
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) pozzetto μ
Tipo Microplate
Quantità 50
N. per confezione 5 Microplates
N. per custodia 50 Microplates
Colore Clear
Trattamento superficiale Nunclon Sphera-Treated
Sterilità Sterile
No. of Wells 96
Certificazione/Conformità <
Matrice 8 x 12
Linea di prodotti Nunc™
Imballaggio 5/Pk., 50/Cs.
Forma pozzetto U
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto332501 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data31/03/2025 Catalog Number174929
Numero di lotto332408 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data19/02/2025 Catalog Number174929
Numero di lotto332406 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data18/12/2024 Catalog Number174929
Numero di lotto332404 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data18/12/2024 Catalog Number174929
Numero di lotto332407 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/01/2025 Catalog Number174929
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ 96-Well, Nunclon Sphera-Treated, U-Shaped-Bottom Microplate >