Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ Compact
Oxoid AnaeroGen Compact is a simple anaerobic gas generator system for the anaerobic incubation of up to four petri dishes or an identification panel.
Marca: Thermo Scientific™ AN0010C
57.60 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Oxoid AnaeroGen Compact is a simple anaerobic gas generator system for the anaerobic incubation of up to four petri dishes or an identification panel.
- Use 1 sachet / Compact Plastic Pouch
- Use with AnaeroGen™ Compact Sealing Clip, Part No. AN0005C
Includes: 10 sachets and 10 pouches.
Specifica
AnaeroGen Compact | |
10 sacchetti e 10 buste | |
Thermo Scientific Oxoid | |
10/confezione |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
6245554 | Certificato di analisi | 14/03/2025 | AN0010C |
6244628 | Certificato di analisi | 11/03/2025 | AN0010C |
6241829 | Certificato di analisi | 08/03/2025 | AN0010C |
6238130 | Certificato di analisi | 08/03/2025 | AN0010C |
6235787 | Certificato di analisi | 04/03/2025 | AN0010C |