Learn More
p-Phenylenediamine, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | p-Phenylenediamine |
Nota nome | 99+% |
Punto di fusione | 139.0°C to 141.0°C |
Colore | Brown to Purple or Gray-White |
Punto d'infiammabilità | 156°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99% min. (GC) |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Formula lineare | C6H4(NH2)2 |
Quantità | 5 g |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0458587 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 130570050,130575000,130570025 |
A0458587 | Certificato di analisi | 20/12/2023 | 130570050,130575000,130570025 |
A0446411 | Certificato di analisi | 04/10/2023 | 130570050,130575000,130570025 |
A0421620 | Certificato di analisi | 25/08/2023 | 130570050,130575000,130570025 |
A0438557 | Certificato di analisi | 25/08/2023 | 130570050,130575000,130570025 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- p-Phenylenediamine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H331-Tossico se inalato.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H301-Tossico se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
p-Phenylenediamine, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >