Learn More
Thermo Scientific™ PCR Master Mix (2X)
Thermo Scientific PCR Master Mix is a 2X concentrated solution of Taq DNA Polymerase, dNTPs, and all of the components required for PCR, except DNA template and primers.
Marca:  Thermo Scientific™ K0171
Codice prodotto. 11853913
  • 134.00€ / 200 reazioni
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific PCR Master Mix is a 2X concentrated solution of Taq DNA Polymerase, dNTPs, and all of the components required for PCR, except DNA template and primers. This pre-mixed formulation saves time and reduces contamination due to a reduced number of pipetting steps required for PCR set up. The mix is optimized for efficient and reproducible PCR.
Highlights
  • Convenient, ready-to-use mix
  • Thermostable—half life is more than 40 min. at 95°C
  • Generates PCR products with 3'-dA overhangs
  • Incorporates modified nucleotides (e.g., biotin-, digoxigenin-, fluorescently-labeled nucleotides)
Applications
  • Routine PCR amplification of DNA fragments up to 5 kb
  • High throughput PCR
  • DNA labeling
Note
The error rate of Taq DNA Polymerase in PCR is 2.2 x 10-5 errors per nt per cycle, as determined by a modified method described in. Accordingly, the accuracy of PCR is 4.5 x 104. Accuracy is an inverse of the error rate and shows an average number of correct nucleotides incorporated before an error occurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
• 2X PCR Master Mix, 4 x 1.25 mL
• Nuclease-free water, 4 x 1.25 mL
Store at -20°C.
Taq DNA Polymerase
Miscela master per PCR (2X)
Standard PCR
1X
200 Reactions
SuperMix or Master Mix
Low
Standard
4 x 1.25 ml
2X
No
3'-A
DNA
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2822552 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberK0171
Numero di lotto2822549 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberK0171
Numero di lotto2866372 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberK0171
Numero di lotto2904908 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberK0171
Numero di lotto2904901 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberK0171
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ PCR Master Mix (2X) > 200 Reactions