Learn More
Brady™ Polypropylene Gate Valve Lockout
I sistemi di chiusura per valvole a saracinesca hanno un esclusivo centro preforato per valvole con vite esterna o ad 'asta saliente'. I sistemi di chiusura possono utilizzare lucchetti con archi fino a 9,53 mm di diametro.
Marca: Brady™ 065595
Descrizione
- Our gate valve lockouts have an unique knockout centre accommodates OS and Y or ''rising stem'' valves.
- Lockouts accept locks with shackles up to 9.53 mm diameter.
- Danger labels in English, Spanish and French are included.
Specifica
Gate Valve Lockout | |
Green | |
OSHA 1910.147 | |
2.78 in | |
35.90 x 120.10 x 80 mm | |
Lockout Tagout | |
80 mm | |
1 Ea. | |
120.1 mm |
GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 1-2.5 GREEN | |
Polypropylene | |
Brady Gate Valve Lockouts | |
70.61 mm | |
120.10 x 80 mm | |
3.15 in. | |
Danger labels in English, Spanish, and French | |
4.72 in. |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche