Learn More
Thermo Scientific™ ABC Peroxidase Standard Staining Kit
Detect biotinylated secondary antibodies by IHC using the highly sensitive avidin-biotin complex (ABC) technique.
Marca:  Thermo Scientific™ 32020
427.06 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10435685
  • 470.00€ / 1 set
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Pierce ABC Peroxidase Standard Staining Kit
4 mL
HRP (Horseradish Peroxidase) Substrate
Immunodetection, IHC (Immunohistochemistry)
Colorimetric, Biotin-Based, Chromogenic
  • Reagent A (Avidin), 2 mL
  • Reagent B (Biotinylated HRP), 2 mL
  • Mixing bottle with dropper dispenser tip, 1
  • Store all reagents at 4°C
Pierce™
Staining Kit
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZL388267 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/01/2025 Catalog Number32020
Numero di lottoZK388266 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number32020
Numero di lottoZG388265 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/08/2024 Catalog Number32020
Numero di lottoZD384452 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/05/2024 Catalog Number32020
Numero di lottoZB384157 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/03/2024 Catalog Number32020
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ ABC Peroxidase Standard Staining Kit > ABC Standard Kit