Learn More
Thermo Scientific™ Kit di preparazione Fab Pierce™
Digest human or mouse IgG antibodies with immobilized papain protease and purify Fab fragments using Protein A agarose.
Marca:  Thermo Scientific™ 44985
Codice prodotto. 10269923
  • 834.00€ / 1 set
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Kit di preparazione Fab Pierce
10 Antibody Samples, each containing 0.25 to 4 mg IgG kit
Pierce™
Sufficient For: 10 antibody samples, each containing 0.25 to 4 mg IgG
• Pierce Papain Agarose, 1.25 mL
• Cysteine-HCl, 1 g
• Fab Digestion Buffer, 120 mL
• NAb Protein A Plus Spin Column, 1 mL, 1 column
• PBS Packs (each makes 500 mL), 2 packs
• IgG Elution Buffer, 120 mL
• Zeba Desalt Spin Columns, 7K MWCO, 2mL, 10 columns
• Spin Columns, 0.8 mL, 10 columns
• Microcentrifuge Tubes, 2 mL, 30 tubes
Store at 4–8°C.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoSH252820 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number44985
Numero di lottoZK401608 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/12/2024 Catalog Number44985
Numero di lottoZK401608A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/12/2024 Catalog Number44985
Numero di lottoZJ398034 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number44985
Numero di lottoZK399250 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number44985
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Kit di preparazione Fab Pierce™ > Kit for 0.25 to 4mg IgG samples; 1.25mL-resin kit