Learn More
Thermo Scientific™ Mitochondria Isolation Kit for Tissue
Isolate intact mitochondria from soft and hard tissue samples in about an hour with this versatile, benchtop microcentrifuge-based fractionation kit.
Marca:  Thermo Scientific™ 89801
371.24 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10521294
  • 403.00€ / 1 set
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Isolate intact mitochondria from soft and hard tissue samples in about an hour with Thermo Scientific™ Mitochondria Isolation Kit for Tissue.
The kit provides for two methods for mitochondria isolation. The first method uses a unique reagent-based procedure that enables simultaneous multi-sample processing. The second method relies on traditional Dounce homogenization for tissue disruption and subsequent isolation of the organelle. Both procedures use differential centrifugation to separate the intact mitochondria using a bench-top microcentrifuge and are completed in less than 60 minutes. In addition, both procedures have been optimized for maximum yield of mitochondria with minimal damage to integrity. The isolated mitochondria may be used for a number of downstream applications, including 1D and 2D Western blotting and protein profiling using mass spectroscopy.
Highlights:
  • Quick and convenient – isolate intact mitochondria in less than 60 minutes
  • Versatile – offers two methods of isolation from both soft- and hard-tissue samples
  • Multi-sample format – reagent-based approach enables simultaneous processing of multiple samples
  • Optional alternate method – reagents and protocol included for the traditional Dounce homogenization procedure with fewer required strokes
  • Benchtop-compatible – both procedures are performed using a microcentrifuge tube
Includes:
Mitochondria Isolation Reagents A, B and C; bovine serum albumin and a phosphate-buffered saline pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Cell Isolation Kit
Liquid
50 Isolations
Upon receipt store kit at 4°C. Product is shipped at ambient temperature.
Organelle Isolation, Subcellular Fractionation
115 mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZL405731 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number89801
Numero di lottoZJ399789 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/10/2024 Catalog Number89801
Numero di lottoZG392580A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/08/2024 Catalog Number89801
Numero di lottoZG392580 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/08/2024 Catalog Number89801
Numero di lottoZE386742 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/05/2024 Catalog Number89801
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Mitochondria Isolation Kit for Tissue > Kit; 115mL kit