Learn More
Thermo Scientific™ Pierce Protease and Phosphatase Inhibitor Mini Tablets
Thermo Scientific™ Pierce Protease and Phosphatase Inhibitor Mini Tablets broad-spectrum protease and pghospahatase inhibitor formulation provides complete protection from dephosphorylation and proteolytic degradation.
Marca:  Thermo Scientific™ A32959
305.90 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15624189
  • 330.00€ / pezzi 20
Edge
Esplora altre offerte speciali
Allerta:
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The Pierce Protease and Phosphatase Inhibitor Mini Tablets contain aprotinin, bestatin, E-64, EDTA, and leupeptin to provide protection from degradation by serine-proteases, cysteine-proteases, aspartic acid-proteases. To prevent the dephosphorylation activity of serine/threonine and tyrosine phosphatases, each tablet also contains sodium fluoride, sodium orthovanadate, sodium pyrophosphate and beta-glycerophosphate. Pierce Protease and Phosphatase Inhibitor Tablets are stable at 4°C for up to 12 months, and each tablet is sufficient for 10mL of solution.
Highlights:
  • Improved formulation&mdsashtablets dissolve quickly into a clear solution
  • Economical – more cost-effective than other commercially available formulations for equivalent volumes
  • Convenient&mdsashready-to-use, fully disclosed, broad-spectrum formulations
  • Compatible&mdsashuse directly with Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Assays
* EDTA is present only in Product No. A32959.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Protease and Phosphatase Inhibitor
Wet Ice
Pierce™
Protease Inhibitor, Phosphatase Inhibitor
1 Vial, Store at 2°C to 8°C
Solid
10 mL Solution
20 tablets
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZF4303992 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/06/2024 Catalog NumberA32959
Numero di lottoZA4147963 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/03/2024 Catalog NumberA32959
Numero di lottoYG3916413 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/08/2023 Catalog NumberA32959
Numero di lottoYA3774002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/02/2023 Catalog NumberA32959
Numero di lottoXF3579444 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2022 Catalog NumberA32959
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce Protease and Phosphatase Inhibitor Mini Tablets > 20 tablets; 1 tablet is suffcient for 10mL