Learn More
Kartell™ Plastilab™ Graduated Wide Mouth Wash Bottles Codice prodotto.: 10760155
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Kartell™ Plastilab™ Graduated Wide Mouth Wash Bottles
Codice prodotto. 10760155
Capacity: 500mL; Closure Color: Red
Click to view available options
Capacity: 500mL; Closure Color: Red
Codice prodotto. 10760155
Marca: Kartell™ 0163810
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Wide mouth design aids easy and safe filling of contents.
  • Made from polyethylene
  • Color-coded caps for easy identification
  • Ingenious cap designed to avoid involuntary dripping
  • Suitable for storing food stuff
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Capacità (sistema imperiale) 16.9 oz.
Colore Red
Include Color coded cap
Materiale Polyethylene
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL45
Colore chiusura Red
Graduazioni 100mL
Closure Included
Graduated
Bocca Wide
Titolo del prodotto
Kartell™ Plastilab™ Graduated Wide Mouth Wash Bottles >