Learn More
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
- Home
- Products
- Bottles, Jars and Jugs
- Bottles
- Wash Bottles
- Azlon™ Wide Mouth Vented Wash Bottles
Aggiungi il prodotto a preferiti per ritrovarlo rapidamente!
Salvato!
Vedere Le Mie Liste
È stato raggiunto il limite di 350 prodotti preferiti.
Gestione Preferiti
Azlon™ Wide Mouth Vented Wash Bottles
Codice prodotto. 15327047500 mL, Rosso
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Colore chiusura:
Bianco
Blu
Giallo
Orange
Rosso
Verde
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15327047
Marca: Azlon WGW237PVENT
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
32.62 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Esplora altre offerte speciali
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Manufactured from LPDE for strength and flexibilty. Azlon™ Wide Mouth Vented Wash Bottles feature color coded lids for easy identification.
- Square shoulder wash bottles
- Wide neck for easy spill-free filing; patented DripLok™ vapor venting valve prevents solvent drips
- Color-coded one-piece polypropylene closures maintain shape in use
- Precision jet-tip aperture for fine control
- Translucent bottles without print
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
Materiale | LDPE |
Colore chiusura | Rosso |
Bocca | Larga |
Materiale chiusura | Polypropylene |
Tipo di chiusura | Screw Cap with Curved Aperture |
Suggerimenti di prodotto
Altri prodotti che potrebbero interessarti
-
Risparmio di 0.35€Codice prodotto. 15282999
-
Risparmio di 0.25€Codice prodotto. 12029837
-
Codice prodotto. 13101731
-
-
-
-
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
Viewing 1-5 of 7
-
Catalog No. 11343514
65,79 € / pezzi 5 -
Catalog No. 11329643
95,65 € / pezzi 5 -
Catalog No. 10022564
61,35 € / pezzi 6 -
Catalog No. 11765233
35,05 € / pezzi 6 -
Catalog No. 10048300
27,75 € / pezzi 4 -
Catalog No. 11547832
35,95 € / pezzi 2 -
Catalog No. 15742056
134,00 € / pezzi 12
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now
Titolo del prodotto
Azlon™ Wide Mouth Vented Wash Bottles >