missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Polyethylene Hose Couplings

Attachable, conical hose couplings for pressureless operation.

Marca:  Buerkle™ 8704-0810

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10673443

  • 24.28€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Manufactured from polyethylene
  • Provided 10 per pack
  • Available for a range of hose diameters
Specifica

Specifica

EU Foodstuffs, RoHS
Autoclavable
7 to 10 mm Hose
10/Pk.
Hose Coupling
7 to 10 mm
Polyethylene
Pressureless Operation
Conical
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Buerkle™ Polyethylene Hose Couplings > For Diameter: 7 to 10mm

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato