Learn More
Buerkle™ Polyethylene Hose Couplings
Attachable, conical hose couplings for pressureless operation.
Marca:  Buerkle™ 8704-0406
Codice prodotto. 10704433
  • 21.35€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from polyethylene
  • Provided 10 per pack
  • Available for a range of hose diameters
Specifica
Specifica
EU Foodstuffs, RoHS
Autoclavable
3 to 5 mm Hose
10/Pk.
Hose Coupling
3 to 5 mm
Polyethylene
Pressureless Operation
Conical
Titolo del prodotto
Buerkle™ Polyethylene Hose Couplings > For Diameter: 3 to 5mm