Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Cryoboxes with Slip Lid
Use these polypropylene boxes with grid inserts for storage of up to 100 tubes. ™
Marca:  Fisherbrand™ FB71411
24.70 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12653145
  • 30.30€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 11-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Cryoboxes with Slip Lid, PP, Format 133 x 133mm
  • High quality polypropylene (PP)
  • Available in natural and other colors
  • Boxes are adjustable in height
  • The boxes are available in 6 modern colors, with an numerical coding and corresponding vents for draining condensed water
  • The 6 x 6 until 10 x 10 grid accommodates space from 36 to 100 tubes
  • °
  • Available grids: 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10
  • Numerically coded
Specifica
Specifica
Nero
Contenitore criogenico
9 x 9
133 mm
Polipropilene
Slip Lid
133 mm
50 to 75 mm
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Polypropylene Cryoboxes with Slip Lid > Color: Black; Grid: 9 x 9