Learn More
Brand™ Scatola per puntali impilabile in polipropilene
Vassoio per puntali incluso. La scatola per puntali impilabile in polipropilene BRAND™ è vuota. Filtro e puntali per pipette venduti separatamente.
Marca: Brand™ 732992
3.49 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24095" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Manufactured from polypropylene
- Includes tip tray
- Empty, for filter and pipet tips
Specifica
Scatola di puntali | |
Puntali 200 μl | |
Sì | |
Confezione da 1 |
Vassoio puntali giallo | |
Polipropilene | |
Puntali per pipette e filtri | |
Confezione da 1 |