Learn More
Sartorius Pipettatori meccanici multicanale PROLINE™ Plus
Per offrire comfort e qualità alle operazioni di pipettaggio manuale quotidiano. Il pipettatore meccanico multicanale Sartorius Proline™ è dotato di struttura resistente facilmente utilizzabile e della gamma più ampia di pipette per diversi operatori e applicazioni. Disponibile con 8 o 12 canali e tre intervalli di volume.
Marca: Sartorius 728240
854.99 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24315" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Ideal for experienced laboratory professionals and students alike- Widest range of pipettes, including fixed volume pipettes for when volumes need to be ready-set to avoid errors
- Optiload mechanism allows tip loading with an equal, constant force into every channel and perfect tip sealing on every individual tip cone
- Safe-Cone Filters minimize risk of contamination
- Adjustable volume setting with click stop
- Thermal insulation of internal components improves accuracy
- Durable, strengthened structure with high chemical and UV resistance
- Light pipetting forces, comfortable handle and finger support
- No need to squeeze the pipetter during pipetting
- Light and easy tip ejection
- Reduces the risk of repetitive stress injury
- Easy to use, do-it-yourself calibration
- Large numbers and color-coding on the volume display
- Volume color-coding enables correct tip volume selection through matching color code
- Fully autoclavable without disassembling
- Easy to clean, with only three parts to disassemble
Certifications
Marcatura CE
Servizi
3 anni
Specifica
2 - 0.6% | |
Sartorius Tips | |
Sì | |
Reusable | |
Polypropylene | |
Proline Plus | |
Non-sterile | |
Da 30 a 300 μl | |
0,2 μl | |
Sì | |
Orange |
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Yes | |
Arancione | |
Ergonomic | |
12 | |
No | |
Mechanical Pipette | |
Ergonomico | |
1.00 - 0.25 | |
3 Years |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
Days
7Hours
10Minutes
10Seconds
16