Learn More
Contec™ Panni preimbevuti non tessuti PROSAT™ Sterile
GREENER_CHOICE
Per la pulizia di isolatori, armadi, cappe e altre apparecchiature e utensili per camere sterili. I panni non tessuti preimbevuti sterili Contec™ PROSAT™ sono ideali per la pulizia dopo il campionamento con la piastra BD RODAC™. Questi panni sono progettati specificatamente per ambienti sterili.
Marca:  Contec™ PSC20001
Codice prodotto. 11917025
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Description
Description
Wipe down isolators, cabinets, hoods, and other cleanroom equipment and tools. Contec™ PROSAT™ Sterile Presaturated Nonwoven Wipes are ideal for cleanup following BD RODAC™ plate sampling. These wipes are designed specifically for sterile environments.
  • Designed for pharmaceutical, biotech, and medical device applications
  • Choose spunlaced nonwoven 100% polyester wipes for improved cleanliness, economical hydroentangled polyester/cellulose wipers, or meltblown polypropylene wipes for improved durability
  • Conveniently presaturated with 70/30 blend of semi-conductor grade IPA and DI water to reduce VOC emissions and hazardous waste
  • All wipes are sterilized by gamma radiation to a 10-6 Sterility Assurance Level and validated per AAMI ISO 11137 (Method 1) guidelines
  • Certificate of Sterility and Certificate of Irradiation included
  • Environment: ISO 5-8, Grade A/B
  • Individually lot numbered resealable pouches with tamper-evident labels ensure product integrity and cleanliness
Compliance
Ritenuto sterile a un livello di sicurezza sterilità di 10-6 in conformità con le linee guida AAMI/ISO 1137 metodo 1.
Specifications
Specifications
Pre-saturated Wipe
23 cm
27.9 cm
ISO Class 5-8
Ideal for routine cleaning and wipe down of lab tools, instruments and other equipment and designed for sterile environments
70% IPA, 30% DI Water
9 in.
11 in.
Polyester Cellulose
27.9 x 23 cm (11 x 9 in.)
24 Pk.
Sterile
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • CONTEC PROSAT AMP SIGMA 70/30 IPA & DI WATER
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: PROPAN-2-OL
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers