Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ Nitrate B Reagent
Complete the Thermo Scientific™ RapID™ System Nitrite test using the ready-to-use Thermo Scientific RapID Nitrate B Reagent.
Marca: Thermo Scientific™ R8309004
31.30 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Complete the Thermo Scientific™ RapID™ System Nitrite test using the Thermo Scientific RapID Nitrate B Reagent.
This product is for use with RapID CB PLUS System (R8311008), RapID NF PLUS System (R8311005), RapID ONE System (R8309002), RapID NH System (R8311001), RapID STAPH PLUS System (R8309003) and RapID NH System (R8311001).Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on.
Specifica
2°C to 8°C | |
Yes | |
RapID CB PLUS System (R8311008), RapID NF PLUS System (R8311005), RapID ONE System (R8309002), RapID NH System (R8311001), RapID STAPH PLUS System (R8309003, RapID NH System (R8311001) | |
15 mL/Vial |
RapID Nitrate B Reagent | |
Vial | |
1 Box |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
6185601 | Certificato di analisi | 13/02/2025 | R8309004 |
6155583 | Certificato di analisi | 29/10/2024 | R8309004 |
6128851 | Certificato di analisi | 10/09/2024 | R8309004 |
6105873 | Certificato di analisi | 01/07/2024 | R8309004 |
3767906 | Certificato di analisi | 28/02/2024 | R8309004 |