Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ Spot Indole Reagent
Complete the Thermo Scientific™ RapID™ System Indole test using the ready-to-use Thermo Scientific RapID Spot Indole Reagent.
Marca: Thermo Scientific™ R8309002
Descrizione
Complete the Thermo Scientific™ RapID™ System Indole test using the Thermo Scientific RapID Spot Indole Reagent.
This product is for use with RapID SS/u System (R8311004), RapID ANA II System (R8311002), RapID NF PLUS System (R8311005), RapID ONE System (R8309002), RapID NH System (R8311001).Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on.
Specifica
2°C to 8°C | |
Yes | |
Vial | |
1 Box |
RapID Spot Indole Reagent | |
Gram-negative bacilli (Oxidase-negative) | |
RapID SS/u System (R8311004), RapID ANA II System (R8311002), RapID NF PLUS System (R8311005), RapID ONE System (R8309002), RapID NH System (R8311001) | |
15 mL/Vial |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
6212725 | Certificato di analisi | 20/02/2025 | R8309002 |
6212724 | Certificato di analisi | 07/02/2025 | R8309002 |
6185604 | Certificato di analisi | 30/01/2025 | R8309002 |
6155586 | Certificato di analisi | 23/12/2024 | R8309002 |
6140538 | Certificato di analisi | 19/10/2024 | R8309002 |