Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B, 98+%
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic Drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Rhodamine B |
Punto di fusione | 210.0°C to 211.0°C |
Nota nome | Pure |
Intervallo percentuale saggio | ≥98% |
Beilstein | 19, V,8, 669 |
Indice di Merck | 15, 8307 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in hcl and naoh, soluble in alcohol |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Peso formulazione | 479.01 |
Percent Purity | ≥98% |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 6
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464043 | Certificato di analisi | 26/06/2024 | 296571000,296570250,296570100,296570010 |
A0450093 | Certificato di analisi | 10/02/2023 | 296571000,296570250,296570100,296570010 |
A0403335 | Certificato di analisi | 14/12/2022 | 296571000,296570250,296570100,296570010 |
A0407148 | Certificato di analisi | 13/12/2022 | 296571000,296570250,296570100,296570010 |
A0418008 | Certificato di analisi | 12/12/2022 | 296571000,296570250,296570100,296570010 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Rhodamine B
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B, 98+% >