Learn More
Saccharin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10447730
Saccharin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10447730
100 g, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Codice prodotto. 10447730
Marca: Thermo Scientific Acros 149001000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81-07-2
Formula molecolare C7H5NO3S
Molecular Weight (g/mol) 183.18
InChI Key CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo saccharin, saccharine, o-sulfobenzimide, o-benzoic sulfimide, saccharimide, benzosulfimide, o-benzosulfimide, benzoic sulfimide, benzosulphimide, saccharinoseVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 5143
ChEBI CHEBI:32111
IUPAC Name 1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-3-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Saccharin
Punto di fusione 226.0°C to 230.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 1% (105°C, 2 hrs) max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 27,168
Indice di Merck 15,8445
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3.3g/L (20°C). Other solubilities: 1g/31mL alcohol - 1g/12mL acetone, 1g/50mL glycerol, soluble in amyl acetate and ethyl acetate, slightly soluble in chloroform and ether, soluble in dil. solution of ammonia
Peso formulazione 183.18
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0471851 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/04/2025 Catalog Number149000025,149001000,149005000
Numero di lottoA0460629 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/02/2024 Catalog Number149000025,149001000,149005000
Numero di lottoA0440985 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/10/2023 Catalog Number149000025,149001000,149005000
Numero di lottoA0403075 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number149000025,149001000,149005000
Numero di lottoA0411180 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number149000025,149001000,149005000
Identificativo prodotto
  • Saccharin
Titolo del prodotto
Saccharin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >