Learn More
Thermo Scientific Chemicals Salubrinal Codice prodotto.: 15436259
Thermo Scientific Chemicals Salubrinal
Código de producto. 15436259
5 mg
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Codice prodotto. 15436259
Marca: Thermo Scientific Chemicals J64192.#0
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Salubrinal is a selective Inhibitor of eIF2α (eukaryotic translation initiation factor 2 α-subunit) dephosphorylation, inhibiting global protein translation. Salubrinal is a specific inhibitor of ER Stress induced apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 405060-95-9
Formula molecolare C21H17Cl3N4OS, C21H17Cl3N4OS
Sinonimo eIF-2alpha Inhibitor; SAL
Especificaciones
Quantità 5 mg
Descrizione Pale Brown
Content And Storage 2°C to 8°C
Peso formulazione 479.81g/mol
Sensibilità Light Sensitive
Product Type Apoptosis Reagent
Forma Powder
InChI Key LCOIAYJMPKXARU-UHFFFAOYNA-N
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(NC(=S)NC1=C2N=CC=CC2=CC=C1)NC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
IUPAC Name 3-phenyl-N-(2,2,2-trichloro-1-{[(quinolin-8-yl)carbamothioyl]amino}ethyl)prop-2-enamide
Molecular Weight (g/mol) 479.80
Mostrar más Mostrar menos
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoN25L006 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/02/2025 Catalog NumberJ64192.MA,J64192.#0
Numero di lottoN25L005 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/02/2025 Catalog NumberJ64192.MA,J64192.#0
Numero di lottoW03K013 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/09/2024 Catalog NumberJ64192.MA,J64192.#0
Numero di lottoU02K008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/08/2024 Catalog NumberJ64192.MA,J64192.#0
Numero di lottoN27K014 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/03/2024 Catalog NumberJ64192.MA,J64192.#0
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Salubrinal >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.