Descrizione
Salubrinal is a selective Inhibitor of eIF2α (eukaryotic translation initiation factor 2 α-subunit) dephosphorylation, inhibiting global protein translation. Salubrinal is a specific inhibitor of ER Stress induced apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Quantità | 10 mg |
Descrizione | Pale Brown |
Content And Storage | 2°C to 8°C |
Peso formulazione | 479.81g/mol |
Sensibilità | Light Sensitive |
Product Type | Apoptosis Reagent |
Forma | Powder |
InChI Key | LCOIAYJMPKXARU-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | ClC(Cl)(Cl)C(NC(=S)NC1=C2N=CC=CC2=CC=C1)NC(=O)C=CC1=CC=CC=C1 |
IUPAC Name | 3-phenyl-N-(2,2,2-trichloro-1-{[(quinolin-8-yl)carbamothioyl]amino}ethyl)prop-2-enamide |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
N25L006 | Certificato di analisi | 27/02/2025 | J64192.MA,J64192.#0 |
N25L005 | Certificato di analisi | 27/02/2025 | J64192.MA,J64192.#0 |
W03K013 | Certificato di analisi | 16/09/2024 | J64192.MA,J64192.#0 |
U02K008 | Certificato di analisi | 16/08/2024 | J64192.MA,J64192.#0 |
N27K014 | Certificato di analisi | 08/03/2024 | J64192.MA,J64192.#0 |