Learn More
Thermo Scientific™ Pipette di trasferimento Samco™
GREENER_CHOICE
È possibile prevenire la contaminazione incrociata con queste pipette di trasferimento generiche, dotate di un bulbo incorporato che elimina la necessità di inserire un tappo.
Marca:  Thermo Scientific™ 281NL
25.50 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15307873
  • 25.85€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
È possibile prevenire la contaminazione incrociata con le pipette di trasferimento per uso generico e banche del sangue Thermo Scientific™ SAMCO™, dotate di un bulbo incorporato che elimina la necessità di installazione, confezionamento e autoclavaggio. Le pipette di trasferimento SAMCO sono realizzate in polietilene infrangibile non tossico. La superficie a bassa affinità riduce la perdita di cellule e proteine preziose dovuta allo stabilimento di legami. Possono essere congelate in azoto liquido o sigillate a caldo per la conservazione.
Recommended for: Research Applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
0.3 mL
3.3 mm
Non-sterile
Bulk, 500/Pk
7.2 cm
Single-use
General Purpose, Extra Small Bulb, 0.6mL
LDPE
No
0.6 mL
General Purpose Transfer Pipet
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Videos
  • Thermo Scientific Samco - Transfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:20
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:20
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
  • Thermo Scientific Samco - Transfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:20
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:20
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Pipette di trasferimento Samco™ > 0.6 mL
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.