Learn More
GPE Scientific™ Schlenk Flask, Cylindrical with Glass Tap and Cone
GPE Scientific™ Schlenk Flask, Cylindrical with Glass Tap and Cone are specially designed for use with Schlenk lines and vacuum manifolds and are available in different capacities.
Marca:  GPE Scientific™ SCG/250
Codice prodotto. 15844884
  • 111.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Cylindrical, Schlenk-style flask
  • Includes glass tap and cone
  • Available in different capacities
  • Available with different joint sizes
Specifica
Specifica
250 mL
Glass tap and cone
Cylindrical
Cylindrical
Schlenk lines and vacuum manifolds
Cylindrical Schlenk flask with tap and cone
Joint size: 24
Titolo del prodotto
GPE Scientific™ Schlenk Flask, Cylindrical with Glass Tap and Cone > Capacità: 250mL