Learn More
Semperit™ Guanti in nitrile Semperguard™ Codice prodotto.: 15573536
Spedizione stimata: 07-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Semperit™ Guanti in nitrile Semperguard™
Codice prodotto. 15573536
Piccolo
Click to view available options
Size:
Piccolo
Medio
Grande
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15573536
Marca: Semperit™ 3000003330
Spedizione stimata: 07-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Guanti in nitrile nero. I guanti Semperit™ Semperguard™ Style Nitrile sono guanti in nitrile nero non sterili, non talcati e privi di lattice dotati di eccellente elasticità, polsino arrotolato per facilitarne la vestibilità e dita testurizzate per una presa migliore.
  • Guanti in nitrile nero con eccellente elasticità
  • Particolarmente adatti per applicazioni front-end nel settore della ristorazione, dell'estetica e body art
  • Grazie alla doppia etichettatura, soddisfano anche i requisiti medici previsti per il settore di tatuaggi e piercing
  • Privi di ftalati/plastificanti e proteine allergeniche del lattice
  • Il polsino arrotolato consente di indossarli con facilità
  • Comoda scatola dispenser contenente 100 guanti ambidestri
  • Guanti protettivi CE di categoria III per rischi complessi, guanti per esame CE di classe I
  • Testati e certificati in base alla direttiva 1935/2004 - adatti per il contatto con alimenti
Specifica
Certificazione/Conformità Conformità agli standard EN 420, EN 374, EN455
Classificazione Guanti protettivi CE di categoria III per rischi complessi, guanti per esame CE di classe I
Colore Nero
Monouso
Finitura esterna Dita testurizzate
Grado Certificato in conformità a VO 1935/2004 - adatti al contatto con gli alimenti
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile
Powdered Non talcati
Size Piccolo
Sterilità Non sterile
Spessore (sistema metrico) 0.14 mm
Da utilizzare con (applicazione) Particolarmente adatti per applicazioni visibili al pubblico
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Modello Nitrile
Tipo di imballaggio Scatola dispenser
Quantità 100/scat.
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm
Titolo del prodotto
Semperit™ Guanti in nitrile Semperguard™ >