Descrizione
- 17mm Septa
Specifica
Septa | |
17 mm | |
1000 | |
Septa |
Gray, Red | |
Butyl, PTFE | |
1.6 mm | |
Magnetic Universal Precision Thread Cap |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 7
Offerte speciali
-
Fisherbrand
Fisherbrand Sweet Deals on Top Products
Get up to 60% off select Fisherbrand productsCodice sconto: 24163Scade: 2025-04-30
Days
26Hours
1Minutes
19Seconds
38
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Septum for Magnetic Universal Precision Thread Cap > Butyl/PTFE red/grey,1.6 mm thickness,55° shore A