Learn More
Sodium Hydroxide Ready-to-use standardized solution 0.1M, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Imballaggio:
Bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium Hydroxide |
CAS | 7732-18-6 |
Concentrazione | 0.1M (0.1N) |
Quantità | 1000 mL |
Imballaggio | Bottle |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1100417 | Certificato di analisi | 02/04/2025 | VL 295 1000 |
1097230 | Certificato di analisi | 30/03/2025 | VL 295 1000 |
1092580 | Certificato di analisi | 30/03/2025 | VL 295 1000 |
1090072 | Certificato di analisi | 30/03/2025 | VL 295 1000 |
1096002 | Certificato di analisi | 30/03/2025 | VL 295 1000 |
Titolo del prodotto
Sodium Hydroxide Ready-to-use standardized solution 0.1M, Fisher Chemical™ >