Learn More
Haldenwanger™ Spouted Mortar
13.20€ - 435.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10746485
|
Haldenwanger™
55/8/GLAZED |
180mm |
235.32€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10021274
|
Haldenwanger™
55/4/GLAZED |
115mm |
249.10€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10133494
|
Haldenwanger™
L 55/11/GLASIERT |
240mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12005133
|
Haldenwanger™
55/00 |
50mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10556614
|
Haldenwanger™
55/1/GLAZED |
70mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12055133
|
Haldenwanger™
55/2/GLAZED |
80mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Mortar | |
With spout | |
Mortar |